Learn More
Kartell™ Pot à urine avec bouchon à vis rouge
Click to view available options
Volume (métrique):
200 mL
Conditionnement:
200 pièces
Description
- Marquage CE, approuvé par la DDIV
- Fabrication en PP
- Un seul pot, emballé individuellement
- Diamètre de 66 mm
- Hauteur de 95 mm
- Sous-divisions de 25 ml
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Volume (métrique) | 200 mL |