Learn More
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène
En polypropylène transparent pour une robustesse et une résistance chimique optimales. Les récipients pour urine en polypropylène Kartell™ sont disponibles en version stériles et non stériles avec bouchons à vis à code couleur.
64.10€ - 280.00€
Spécification
Graduated | Oui |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Certifications/Conformité | CE et IVD |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Stérilité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10747721
|
Kartell™
0564000 |
Bleu | Non stérile | 500/paquet |
114.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10682892
|
Kartell™
0564100 |
Rouge | Stérile | 250/paquet |
188.37€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10293663
|
Kartell™
0564200 |
Rouge | Aseptiques | 250/paquet |
64.10€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15119422
|
Kartell™
0564300 |
Bleu | Non stérile | 600/paquet |
280.00€
600 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les récipients non stériles sont dotés de bouchons à vis bleus ; vendus en conditionnements multiples
- Les récipients stériles sont dotés d’un bouchon à vis rouge et d’une zone de marquage désinfectée ; conditionnement individuel
- Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Oui | |
Polypropylène | |
CE et IVD | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène