Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Sachets refermables avec zone d’écriture pour l’étiquetage
Marque: Bryson Packaging™ BAJ-360-150J
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sachets refermables en polyéthylène, transparents ou avec trois bandes d’écriture pour l’étiquetage. Parfaits pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons, etc.Spécification
Sachet | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
100/paquet | |
230 mm |
Refermable | |
Stockage stationnaire | |
100 | |
50 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène > Largeur : 50 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu