Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Sachets refermables avec zone d’écriture pour l’étiquetage
9.54€ - 104.00€
Spécification
Type de produit | Sachet |
---|---|
Type de bouchon | Refermable |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Stockage stationnaire |
Matériau | Polyéthylène |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30057396
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-110V |
75 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11372274
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-110V |
75 mm |
N/A
|
N/A
![]() |
|||||
30057393
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-150J |
50 mm |
N/A
|
N/A | |||||
11312284
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-150J |
50 mm |
N/A
|
N/A | |||||
Description
Sachets refermables en polyéthylène, transparents ou avec trois bandes d’écriture pour l’étiquetage. Parfaits pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons, etc.Spécification
Sachet | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
100/paquet |
Refermable | |
Stockage stationnaire | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène