Learn More
Fisherbrand™ Sachets pour échantillons à fermeture hermétique
15.75 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
La fermeture zip assure l’étanchéité des sachets
- Polyéthylène durable et transparent
- Idéal pour la collecte, le stockage et la protection des échantillons de laboratoire de façon aisée et pratique
- Une surface transparente et sans impression permet à l’utilisateur de marquer et d’étiqueter chaque sachet séparément
Ne pas utiliser avec des liquides
Spécification
Non autoclavable | |
Fermeture éclair | |
PEBD | |
50 | |
20 x 13cm (8 x 5 pouce) | |
20 cm | |
13 cm |
1,1 lb | |
Transparent | |
500 | |
4 mil | |
8 in | |
5 in |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
18Minutes
30Secondes
33
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets pour échantillons à fermeture hermétique > 4 mil ; 8 L x 5 po L (20 x 13 cm)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu