Learn More
Microspec™ Sachets à zip
Permet le stockage d’un grand nombre d’échantillons
Marque: Microspec™ W2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échantillonnage économique
- Stockage d’un grand nombre d’échantillons
Spécification
Sachet d’échantillonnage | |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Échantillonnage | |
Non stérile | |
Polyéthylène | |
1000 | |
1000 |
Température ambiante | |
Joint de préhension | |
Oui | |
Polyéthylène | |
50 μm | |
1000 | |
Boîte | |
3 x 7,5 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Microspec™ Sachets à zip > Taille : 3 X 7,5 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu