Learn More
Lingette en polyester
Lingettes en polyester, longueur : 230 mm, blanc, quantité de l’emballage : 150/boîte, largeur : 230mm
Marque:  Texwipe 33677-00
89.16 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11725289
  • 93.85€ / 150 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Lingettes en polyester, longueur : 230 mm, blanc, quantité de l’emballage : 150/boîte, largeur : 230mm
Essuyeur spécial salle blanche compatible ISO CLASSE 5, 100% polyester. Dimension: 22,8 x 22,8cm
Spécification
Spécification
Essuyeur
230 mm
Blanc
150/paquet
230 mm
Polyester
230 x 230 mm
Nom du produit
Lingette en polyester > Dimensions : 230 x 230 mm