Learn More
Bochem™ Agitateurs à pale
Marque:  Bochem™ 9704
Code produit. 10614422
Description
Description
Tiges à hélice 2 pales fixes Bochem™
• Désagrégation et dispersion
• Pour viscosité faible à moyenne et vitesse moyenne
• Hélice 2 lames fixes
• Inclus AVEC AXE 8mm avec axe diamètre 8mm, longueur 400mm
Spécification
Spécification
Acier inoxydable (18/10)
Agitateurs à pale
400 mm
1/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Bochem™ Agitateurs à pale > Agitateur à pale