Learn More
Contec™ Lingettes pré-saturées PROSAT™ PS-911
Les lingettes PROSAT™ sont une méthode efficace, efficiente et pratique de nettoyage des outils de traitement et d’autres équipements. Les lingettes PROSAT sont également idéales pour l’essuyage des articles avant leur passage.
Marque: Contec™ PS-911-BPR
497.48 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pré-saturées avec des mélanges IPA et eau déionisée dans des sachets plats et refermables numérotés individuellement pour la traçabilité
- Ces sachets spécialement conçus préservent la propreté et les niveaux de saturation des solvants
- Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
- Compatibles avec ISO classe 5
- 30 lingettes/sachet, 50 sachets/boîte
Spécification
Lingettes pré-saturées | |
23 cm | |
28 cm | |
Classe ISO 5, SEMI pour les métaux/contaminants | |
23 x 28 cm (9 x 11 in) | |
Outils de traitement et autres équipements | |
70 % IPA / 30% eau DI |
9 in | |
11 in | |
Polypropylène | |
Usage unique | |
Idéal pour le nettoyage et l'essuyage de routine des instruments et équipements | |
30 Paquets, 50 Paquets /Carton | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1095939-0-0-1 | Certificat de qualité | 31/01/2025 | PS-911-BPR |
1089630-0-0-1 | Certificat de qualité | 10/01/2025 | PS-911-BPR |
1089629-0-0-1 | Certificat de qualité | 10/01/2025 | PS-911-BPR |
1083962-0-0-1 | Certificat de qualité | 15/11/2024 | PS-911-BPR |
1078784-0-0-1 | Certificat de qualité | 24/10/2024 | PS-911-BPR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
33Heures
7Minutes
25Secondes
13Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %