Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Silium
Lunettes de sécurité conçues pour combiner technologie, ergonomie et style. Les lunettes de sécurité Silium sont fournies avec des verres anti-rayures / anti-buée.
Marque: Bollé Safety SILPSI
11.25 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Monture métallique (laiton) léger.
- Branches flexibles à 160%.
- Branches TIPGRIP antiglisse.
- Pont de nez réglable antiglisse.
- Revêtement anti-rayures.
- Revêtement anti-buée.
- Disponibles avec des verres fumés (SILPSF) ou transparents (SILPSI).
- Matériaux antistatiques.
- Qualité optique adaptée pour un travail continu.
- Les verres et la monture résistent à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s.
- Les verres et la monture protègent contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes.
- Résistance minimale garantie des lunettes de protection contre les risques quotidiens, y compris la chute des lunettes de protection sur le sol, le vieillissement par exposition à la lumière, l’exposition à la chaleur ou à la corrosion, etc. (protection maximale pour les lunettes).
- Certificat de la norme européenne CE disponible.
Spécification
Certificat de la norme européenne CE disponible. | |
Transparent, Fumée | |
1paire | |
Laiton |
Antibuée, Antirayures | |
Lunettes de sécurité | |
Polycarbonate |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Silium > Anti-rayures et anti-buée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu