Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
Marque:  Contec™ PNHS-99
59.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11922445
  • 142.00€ / 150 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Lingettes tricotées texturées 100 % polyester indémaillable avec bords thermosoudés
  • La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
  • Blanchies et conditionnées en salle blanche ISO de classe 4
  • Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lingettes thermoscellantes
23 cm
23 cm
Non autoclavable
Classe ISO 4
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
150 lingettes/Sachet
Non stérile
9 in
9 in
Polyester
140 g/m2.
Usage unique
Idéal pour le nettoyage à usage général
2-ply
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot022536 Type de certificatCertificat de qualité Date21/02/2025 Catalog NumberPNHS-99
Numéro de lot022202 Type de certificatCertificat de qualité Date31/01/2025 Catalog NumberPNHS-99
Numéro de lot020625 Type de certificatCertificat de qualité Date06/02/2024 Catalog NumberPNHS-99
Numéro de lot019718 Type de certificatCertificat de qualité Date09/11/2023 Catalog NumberPNHS-99
Numéro de lot915840-0-0-1 Type de certificatCertificat de qualité Date13/12/2022 Catalog NumberPNHS-99
Nom du produit
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal > Non stériles ; 9 x 9 po ; empilées