Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage quotidien Scott™
Nos mousses lavantes sont conçues pour assurer une efficacité et une facilité d’utilisation exceptionnelles. Agents hydratants et nourrissants. La mousse parfumée assure un lavage complet et efficace, un gain de temps et d’eau. Chaque poche contient 500 doses.
Marque:  Kimberly-Clark™ 6346
43.42 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12691416
  • 137.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Idéal pour les toilettes très fréquentées, le nettoyage des mains et le maintien de l’hygiène
  • Distribue la quantité idéale de savon pour chaque lavage empêchant la surutilisation
  • Fournit jusqu’à deux fois plus de lavages par litre que les savons liquides classiques
  • Livré dans une pochette solide et scellée de manière hygiénique avec pompe intégrée, empêchant la contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nettoyant pour les mains
Foam
200 mL
2,7 Kg
Rose
6.8 oz.
6 lb.
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains en mousse de luxe à usage quotidien Scott™ > Rose ; Parfum : Floral ; Volume : 200 ml