Learn More
Texwipe™ Lingettes en polyester AlphaWipe™
Tous les produits Texwipe Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
150/Paquet
150/Paquet (En vrac)
300/Paquet
75/Paquet
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
75 pièces
Description
Pour applications de classe ISO 5 et 6
- Structure interlock indémaillable à double maille du polyester à filaments continus 100 %
- Linguette résistante, tout usage pour le nettoyage de surface et le contrôle des déversements
- Grande capacité de tri, bonne résistance à l’abrasion et faible taux de relargage de particules
- Efficace comme surface de travail propre et pour l’emballage des pièces sensibles
- Traçabilité d’un lot à l’autre
Informations sur la commande
Lavés et conditionnés en salle blanche dans un emballage en salle blanche Bag-Within-A-Bag™ sans solvant. Poids de base : 163 g/m2.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes sèches AlphaWipe™ |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,9 cm x 22,9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 22,9 cm |
| Matériau | Polyester à filaments continus |
| Poids de base | 158 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Couleur | Blanc |
| Structure | Double tricotage |
| Afficher plus |