Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
L’agarose avec protéine A/G Thermo Scientific Pierce Plus est une résine d’agarose à microbilles couplée à de la protéine A/G et ayant une capacité exceptionnellement élevée pour utilisation dans diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps.
Marque:  Thermo Scientific™ 20424
Code produit. 15625315
  • 3530.00€ / 20mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Protéine A/G – la protéine de fusion recombinante immobilisée des domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G permet la purification d’IgG polyclonal à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
  • Résine d’agarose : le support est constitué de billes d’aragose réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable : la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Haute capacité : cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine A/G Pierce possède une charge très dense de protéine A/G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 50 mg d’IgG humaine/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Agarose
Anticorps IgG, anticorps Ig
Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
20 mL
Billes d’agarose
Protéine A/G
Purification des anticorps
Protéine A/G, résine d’agarose
Glace humide
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZI397868 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number20424
Numéro de lotZI405888 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number20424
Numéro de lotYL389079 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2024 Catalog Number20424
Numéro de lotYD355393 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/04/2023 Catalog Number20424
Numéro de lotXB331608 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2022 Catalog Number20424
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose > 20 mL