Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-Actin Detection Reagents
Réactifs de détection de la β-actine TaqMan™
Marque: Applied Biosystems™ 401846
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La β-actine TaqMan™ Applied Biosystems™ fournit les composants nécessaires pour utiliser la β -actine comme contrôle de normalisation dans les applications de PCR en temps réel TaqMan™ ayant recours à de l’acide nucléique humain. De l’ADN ou de l’ARN peut être utilisé comme modèle cible.Remarques sur l’utilisation
Le kit de réactifs de détection de la β-actine TaqMan™ peut être utilisé avec les réactifs de mélange maître pour RT-PCR TaqMan™ One-Step, les réactifs essentiels pour RT-PCR TaqMan™ EZ ou les réactifs pour RT-PCR TaqMan™ Gold pour une réaction en chaîne de transcription inverse en une étape (RT-PCR).
Avis à l’acheteur
1. Clause de non-responsabilité de la licence : Ces produits peuvent être utiles dans les méthodes de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) protégées par des brevets appartenant à Roche Molecular Systems, Inc. et F. Hoffmann-La Roche Ltd. Cependant, aucune licence en vertu de ces brevets pour l’utilisation du processus de PCR n’est transmise expressément ou implicitement à l’acheteur par l’achat de ce produit.
Les sondes TaqMan™ sont protégées par un brevet 5,723,591 aux États-Unis et par les homologues et brevets étrangers en cours d’obtention appartenant à PE Corporation (NY), et susceptibles d’être protégés par les brevets aux États-Unis 5,801,155 et 6,084,102 et par des homologues étrangers sous licence Applied Biosystems™.
Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Modèle(s) de contrôle | |
Tube | |
ACTB | |
FAM | |
Réactifs de PCR en temps réel | |
Glace carbonique | |
100 réactions | |
100 réactions |
ADN de contrôle humain | |
RT-qPCR en 1 étape | |
Extincteur Tamra™ (3’), FAM (5’) | |
TaqMan™ | |
100 reactions | |
Humaine | |
β-actine |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Protocol: TaqMan® PCR Reagent Kit with Controls: With Amplitaq Gold® DNA Polymerase (English )
Version: 19 Aug 2010
Taille: 1.1 MB
Protocol: TaqMan® Ribosomal RNA Control Reagents VIC™ Probe: Protocol: Rev C (English )
Version: 20 Jun 2007
Taille: 637.4 kB
Essentials of Real Time PCR
Taille: 153.6 kB
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ TaqMan™ β-Actin Detection Reagents > 100 réactions