Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure
Les cartouches de chromatographie Flash FlashPure offrent une haute résolution et une capacité de chargement exceptionnelle.
Marque:  BUCHI 11067706
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16350136
  • 225.00€ / 15 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 15 pièces
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silice - phase normale
15 unités
Pour la chromatographie Flash à l’aide d’ISCO et d’instruments de biotage
FlashPure
40 g
75 psig
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure > FlashPure ; phase stationnaire : Silice ; taille : 40 g ; Quantité : 15 unités