Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Reagent Starter Kit
Conçu pour détecter et quantifier la séquence d’ARNr 18S eucaryote dans les échantillons d’ADNc à l’aide du dosage de la nucléase 5‘ TaqMan en mode de thermocyclage rapide.
Marque:  Applied Biosystems™ 4352407
Code produit. 15835421
  • 562.00€ / 125 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le dosage TaqMan™ de l’ARNr 18S eucaryote comprend un mélange 20X de deux amorces pour PCR non marquées et une sonde MGB 18S TaqMan™ marquée au colorant FAM™. À utiliser avec : Système de PCR en temps réel 7900HT Fast avec bloc modulaire 96 puits, mise à niveau de service en temps réel rapide 7900HT, kit de mise à niveau de bloc à 96 puits 7900HT System Fast.
Informations sur la commande
Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2819546 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4352407
Numéro de lot2826850 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4352407
Numéro de lot2819538 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4352407
Numéro de lot2826840 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4352407
Numéro de lot2850625 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4352407
Nom du produit
Applied Biosystems™ TaqMan™ Fast Reagent Starter Kit > 125 réactions