missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure
Les cartouches de chromatographie Flash FlashPure offrent une haute résolution et une capacité de chargement exceptionnelle.
Marque: BUCHI 11067707
Includes: 12 pièces
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silice - phase normale | |
12 unités | |
Pour la chromatographie Flash à l’aide d’ISCO et d’instruments de biotage |
FlashPure | |
80 g | |
75 psig |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure > FlashPure ; phase stationnaire : Silice ; taille : 120 g ; Quantité : 12 unités
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu