Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey au sorbitol (déshydratée)
Détectez de façon sélective Escherichia coli O157 grâce à ce milieu.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0813B
205.98 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10229192
  • 246.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Détectez de façon sélective la présence d’Escherichia coli O157 grâce à la gélose MacConkey au sorbitol Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée). La formulation, basée sur celle décrite par Rappaport et Henig1, est identique à celle de la gélose MacConkey nº 3, à la différence que le lactose a été remplacé par du sorbitol. Escherichia coli O157 ne fermente pas le sorbitol et, par conséquent, produit des colonies incolores. En revanche, la plupart des souches E. coli fermentent le sorbitol et forment des colonies roses.
Escherichia coli O157 est reconnu comme une cause de colite hémorragique, une maladie caractérisée par des diarrhées sanglantes et de fortes douleurs abdominales, ainsi que par le syndrome urémique hémolytique (SHU) 2, 3, 4, 5,6 et, en tant que tel, constitue un agent pathogène humain important.
La gélose MacConkey au sorbitol est recommandée pour l’isolement des E. coli O157 pathogènes.
  • Sensible et spécifique pour E. coli O157 sur la base de la fermentation du sorbitol.
  • Recommandée comme un moyen simple, peu coûteux, rapide et fiable pour effectuer le dépistage d’E. coli O157
L’efficacité de la gélose MacConkey au sorbitol a été confirmée par March et Ratnam7. Ces chercheurs ont signalé une sensibilité de 100 % et une spécificité de 85 % et ont recommandé le milieu comme un moyen simple, économique, rapide et fiable d’effectuer le dépistage d’E. coli O157.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : FDA.
Poudre
500 g
Gélose MacConkey au sorbitol
Gélose
Pour 9,7 L de milieu
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6197348 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2024 Catalog NumberCM0813B
Numéro de lot6148174 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberCM0813B
Numéro de lot6137356 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Catalog NumberCM0813B
Numéro de lot3797342 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/03/2024 Catalog NumberCM0813B
Numéro de lot3760104 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2023 Catalog NumberCM0813B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey au sorbitol (déshydratée) > Gélose MacConkey au sorbitol ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement