Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey au sorbitol (SMAC) avec BCIG (déshydratée)
Code produit. 10239372
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10239372
Marque: Thermo Scientific™ CM0981B
Ce milieu sélectif et différentiel permet la recherche d’Escherichia coli O157.
La gélose sélective et différentielle MacConkey au sorbitol (SMAC) incorporant l’agent chromogène 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b -D-glucuronide (BCIG) (déshydraté) Thermo Scientific™ Oxoid™ permet la recherche d’Escherichia coli O157.
La SMAC et le BCIG associent deux mécanismes de sélection différents pour la recherche d’Escherichia coli O157, à savoir leur incapacité à fermenter le sorbitol et l’absence d’activité de la b-glucuronidase. Dans une étude portant sur des échantillons de viande contaminés artificiellement, la SMAC avec BCIG a permis de réduire de 36 % le nombre de colonies suspectes d’Escherichia coli O157.1
Les souches entérohémorragiques d’Escherichia coli et, en particulier, le sérotype O157:H7 sont devenues une préoccupation croissante au sein de la communauté des microbiologistes alimentaires et cliniques depuis que leur rôle en tant qu’agent pathogène a été établi en 1982 pour deux grandes épidémies de colite hémorragique liée à l’alimentation. Bien que de nombreux sérotypes soient connus pour produire des vérotoxine, une étude de trois ans menée en Angleterre et au Pays de Galles a montré que 99 % des isolats provenant de patients souffrant de diarrhées, de la dysenterie ou du syndrome hémolytique et urémique (SHU) appartenaient au sérogroupe O1571.
  • Sélectivité : milieu sélectif pour Escherichia coli O157
  • Différentiel : Les colonies d’Escherichia coli O157:H7 sont de couleur jaune paille tandis que les autres colonies de bactéries coli sont de couleur bleue/verte
Le tractus intestinal des ruminants constitue le réservoir d’incubation principal des Escherichia coli O157 ainsi que des autres souches d’Escherichia coli entérohémorragiques (ECEH). Par conséquent, on peut s’attendre à ce que les viandes issues du bœuf, du mouton, de la chèvre et du cerf soient contaminées. Les aliments impliqués dans des maladies humaines liées à Escherichia coli O157 sont la viande, les produits laitiers, les légumes, les salades, le jus de pomme et l’eau2.
La gélose MacConkey au sorbitol (SMAC) incorpore un chromogène BCIG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl- b-D-glucuronide) comme substrat pour la b-glucuronidase, une enzyme généralement absente des souches d’Escherichia coli O157. Les colonies d’Escherichia coli O157 à caractère b-glucuronidase négatif, qui ne sont pas capables de fermenter le sorbitol, apparaitront de couleur jaune paille. Les organismes à caractère b-glucuronidase positif cliveront le substrat et libèreront l’indoxyle (ou indoxyle halogénée) qui s’oxydera rapidement en indigo insoluble ou similaire. Les colonies prendront alors une couleur bleu-vert3.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose MacConkey au sorbitol avec BCIG
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement pour milieu de 9,7 L
Pour un usage en laboratoire uniquement