Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon MacConkey (en flacon)
Identifiez les bactéries coliformes provenant d’échantillons d’eau et de lait grâce à ces flacons prêts à l’emploi.
Marque:  Thermo Scientific™ BO0550M
71.44 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12693438
  • 76.55€ / 10 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Identifiez les bactéries coliformes provenant d’échantillons d’eau et de lait grâce au bouillon MacConkey différentiel Thermo Scientific™ Oxoid™ en flacons prêts à l’emploi. Le bouillon MacConkey est le milieu standard pour l’isolement primaire des bactéries coliformes et a été recommandé à cette fin par le Comité de l’eau du Service de laboratoire de santé publique1 et l’Organisation mondiale de la santé2.
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux flacons pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi de bouillon MacConkey.
  • Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
  • Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
  • Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois.
  • Recommandé par le comité de l’eau du Service de laboratoire de santé publique et l’Organisation mondiale de la santé.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge foncé, transparent
Bouillon MacConkey (en flacon)
Royaume-Uni
100,0 g - 101,5 g
10/paquet
2 à 25°C
Flacon de sirop
Gélose
10 flacons de sirop avec bouchons à vis dans une boîte
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4503461 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/04/2025 Catalog NumberBO0550M
Numéro de lot4487236 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberBO0550M
Numéro de lot4482414 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/12/2024 Catalog NumberBO0550M
Numéro de lot4479902 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/11/2024 Catalog NumberBO0550M
Numéro de lot4473642 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2024 Catalog NumberBO0550M
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bouillon MacConkey (en flacon) >