Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey au sorbitol avec Céfixime-Tellurite
Code produit. 11914162
Click to view available options
Description:
Gélose MacConkey au sorbitol avec Céfixime-Tellurite
Quantité:
10 / paquet
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11914162
Marque: Thermo Scientific™ PO0702A
Isolez efficacement l’Escherichia coli O157:H7 présente dans des échantillons fécaux cliniques grâce à ce milieu sélectif et différentiel.
Isolez efficacement Escherichia coli O157:H7 pathogène grâce à la gélose MacConkey au sorbitol Thermo Scientific™ avec Céfixime-Tellurite. Escherichia coli O157:H7 est reconnue comme une cause de colite hémorragique, une maladie caractérisée par une diarrhée sanglante et de fortes douleurs abdominales, ainsi qu’un syndrome urémique hémolytique. En tant que tel, c’est un agent pathogène important pour les humains.
La formulation de la gélose MacConkey au sorbitol avec Céfixime-Tellurite est identique à celle de la gélose MacConkey n° 3, sauf que le lactose a été remplacé par du sorbitol. L’E. coliO157:H7 ne fermente pas le sorbitol et, par conséquent, produit des colonies incolores. En revanche, la plupart des souches del’E. coli fermentent le sorbitol et forment des colonies roses. L’ajout de céfixime et de tellurite réduit considérablement le nombre de non fermenteurs du sorbitol qui doivent être analysés lors de la tentative d’isolement de l’E. coliO157:H7.
L’efficacité de la gélose MacConkey au sorbitol a été confirmée par March et Ratnam1. Ces chercheurs ont signalé une sensibilité de 100 % et une spécificité de 85 % et ont recommandé le milieu comme un moyen simple, économique, rapide et fiable d’effectuer le dépistage de l’E. coliO157.
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic offrant une solution complète et rapide avec les résultats de qualité dont votre laboratoire a besoin.
1. March S. B. and Ratnam S. (1986) J. Clin. Microbiol. 23. 869-872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose MacConkey au sorbitol avec Céfixime-Tellurite
Format Plaque simple de 90 mm
Type de produit Gélose
Volume plein 19 mL
Poids plein 19g
Quantité 10 / paquet