Learn More
Thermo Scientific™ Diméthylsulfoxyde (DMSO) Pierce™, qualité séquençage
Une préparation de qualité séquençage avec une grande pureté et des propriétés d’absorption homogènes pour une utilisation dans les méthodes de HPLC et de spectrométrie de masse.
Marque:  Thermo Scientific™ 20688
104.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10127403
  • 117.00€ / 950mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Diméthylsulfoxide (DMSO)
Conserver à température ambiante.
Solvant (pur)
Séquençage et chromatographie liquide
950 ml
Liquide
Pierce™
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZK398661 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number20688
Numéro de lotZJ398660 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog Number20688
Numéro de lotZH385202 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number20688
Numéro de lotZI387113 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number20688
Numéro de lotZF385201 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/07/2024 Catalog Number20688
Nom du produit
Thermo Scientific™ Diméthylsulfoxyde (DMSO) Pierce™, qualité séquençage > Diméthylsulfoxyde, 950 ml