Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Endo Oxoid™
Isolez et différenciez les entérobactéries de l’eau potable, des produits laitiers et des aliments grâce à ce milieu différentiel.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0479B
116.85 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10453423
  • 123.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Isolez et différenciez les entérobactéries de l’eau potable, des produits laitiers et des aliments1, 2 avec la gélose Endo Thermo Scientific™ Oxoid™ (déshydratée) lorsqu’elle est utilisée avec la fuchsine BR0050 de base. Initialement conçue pour isoler le bacille de la typhoïde3, la gélose Endo est désormais principalement utilisée pour la différenciation des organismes intestinaux fermentant ou non le lactose. La production d’acide et d’aldéhyde par des organismes de fermentation du lactose, tels que l’Escherichia coli, donne lieu à la coloration rouge caractéristique de la colonie et du milieu environnant.
Utilisez le bouillon Endo pour la détection des organismes coliformes dans l’eau, les eaux usées et les produits laitiers pour détecter la présence de groupes indicateurs tels que des coliformes. Les groupes indicateurs garantissent la sécurité alimentaire tout en donnant une indication de la qualité des produits alimentaires et des risques de détérioration. L’un des groupes de bactéries les plus couramment utilisés par l’industrie alimentaire pour leur rôle d’organismes indicateurs est le groupe des coliformes, qui peut être considéré comme un sous-groupe appartenant à la famille des entérobactéries.
  • Facile à lire : coliformes fermentants au lactose (par ex. Escherichia coli) donnent lieu à des colonies rouges profondes qui colorent le milieu environnant et possèdent une gaine métallique d’or. Les fermenteurs non-lactose forment des colonies translucides incolores, contre le milieu rose à incolore.
  • Peut être utilisé pour la confirmation des coliformes d’essai présomptifs.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Référence industrielle : APHA.
Poudre
500 g
Base gélosée Endo
Gélose
Pour milieu de 13,9 L
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6196808 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/11/2024 Catalog NumberCM0479B
Numéro de lot6137354 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog NumberCM0479B
Numéro de lot3704847 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2023 Catalog NumberCM0479B
Numéro de lot3627648 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/03/2023 Catalog NumberCM0479B
Numéro de lot3586784 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2023 Catalog NumberCM0479B
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose Endo Oxoid™ > Base gélosée endo ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement