Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique AMI
Illumine les titrations pour une visualisation optimale de l’identification des points de terminaison colorimétriques. L’agitateur magnétique AMI Velp Scientifica™ est idéal pour les microtitrations avec des changements de couleurs subtils.
Marque: Velp Scientifica™ F204A0168
1000.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24299" pour bénéficier de cette offre.
Description
Conception robuste- Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
- Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
- Fonctionnement longue durée
- AMI : 1 place, flacon de 5 litres maximum
- AMI 4: 4 places, 4 flacons de 5 litres maximum (max. Ø 150 mm)
- Surface lumineuse pour la visualisation des particules et des changements de couleur
- Idéal pour la microtitration, en particulier pour les changements de couleurs subtils
- Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Ergonomique - Très faible hauteur
- Le modèle 4 positions offre une option de régulation indépendante de la vitesse
- Régulation de la vitesse jusqu’à 1100 tr/min
- Plage de tension de secteur universelle
- Légèreté
Spécification
1 100 tr/min | |
Époxy | |
Analogique | |
100/240 V | |
270 x 600 x 55 mm | |
600 mm | |
50/60 Hz | |
AMI 4 | |
Excellent contrôle de la vitesse même à faible régime de rotation | |
4 kg |
4 | |
5 L | |
Rectan | |
4,8 W | |
55 mm | |
100 à 240 V, 50/60 Hz, 4,8 W | |
Métal | |
Monophasé | |
Agitateur magnétique |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Accessoires et services
-
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques BARREAUX MAGNÉTIQUES, MM 6X35 Code produit: 13122172
4.00€
1 pièce
Prix par lots disponible -
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques BARREAUX MAGNÉTIQUES, MM 6X20 Code produit: 13132172
3.35€
1 pièce
Prix par lots disponible