Learn More
IKA™ Axes d’agitation accessoires pour agitateurs verticaux et SteadyStir™
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Forces de cisaillement locales
- Génère un débit axial dans le récipient
- Utilisé à des vitesses moyennes à élevées
† Revêtement en PTFE
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) du ventilateur | 2 in |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) du ventilateur | 50 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 8 mm |
| Longueur (impériale) | 13,8 in |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Modèle | R 1342 |
| Vitesse | 2000 tr/min max. |
| Type | Agitateur à hélice |
| Matériau | AISI 316L (1.4571) |