Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique AMI
Illumine les titrations pour une visualisation optimale de l’identification des points de terminaison colorimétriques. L’agitateur magnétique AMI Velp Scientifica™ est idéal pour les microtitrations avec des changements de couleurs subtils.
385.00€ - 1155.00€
Spécification
Vitesse | 1 100 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Époxy |
Capacité | 5 L |
Affichage | Analogique |
Forme | Rectan |
Code produit | Marque | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions d’agitation | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11727539
|
Velp Scientifica™
F204A0167 |
1 |
385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11856890
|
Velp Scientifica™
F204A0168 |
4 |
1155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Conception robuste- Protection du panneau de commande contre les projections de liquides
- Boîtier en acier robuste recouvert d’époxy
- Fonctionnement longue durée
- AMI : 1 place, flacon de 5 litres maximum
- AMI 4: 4 places, 4 flacons de 5 litres maximum (max. Ø 150 mm)
- Surface lumineuse pour la visualisation des particules et des changements de couleur
- Idéal pour la microtitration, en particulier pour les changements de couleurs subtils
- Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
- Excellent contrôle de la vitesse (électronique), même à faible vitesse
- Ergonomique - Très faible hauteur
- Le modèle 4 positions offre une option de régulation indépendante de la vitesse
- Régulation de la vitesse jusqu’à 1100 tr/min
- Plage de tension de secteur universelle
- Légèreté
Spécification
1 100 tr/min | |
5 L | |
Rectan | |
55 mm | |
Métal | |
Excellent contrôle de la vitesse même à faible régime de rotation |
Époxy | |
Analogique | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
Monophasé | |
Agitateur magnétique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique AMI