Learn More
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques
Offre une agitation stable et à usage général. Les barreaux d’agitation magnétiques Velp Scientifica™ s’adaptent à une gamme d’unités d’agitation Velp Scientifica™.
Marque:  Velp Scientifica™ A00001056
Code produit. 13122172
Quantité Prix
1 4.00€ / 1 pièce
10 3.33€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en deux tailles différentes
  • Fonctionne dans un large éventail de conditions
Spécification
Spécification
6 x 35 mm
Agitateur magnétique VELP, agitateur magnétique chauffant et GDE
35 mm
6 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques > 6 x 35 mm