Learn More
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques
Code produit. 13132172 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
6 x 20 mm
6 x 35 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13132172
Marque: Velp Scientifica™ A00001057
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une agitation stable et à usage général. Les barreaux d’agitation magnétiques Velp Scientifica™ s’adaptent à une gamme d’unités d’agitation Velp Scientifica™.
  • Disponible en deux tailles différentes
  • Fonctionne dans un large éventail de conditions
Spécification
Dimensions (L x l x H) 6 x 20 mm
À utiliser avec (équipement) Agitateur magnétique VELP, agitateur magnétique chauffant
Largeur (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 6 mm