Learn More
Thermo Scientific™ Plaque noire / à fond transparent à 96 puits, surface revêtue de poly-D-lysine, lot de 5
Couleur :noire, fond transparent ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Marque:  Thermo Scientific™ 152037
877.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10521663
  • 1170.00€ / 20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits à fond optique à base de polymère se composent de structures supérieures en polystyrène noires ou blanches avec un film en polystyrène au fond de la plaque. Les plaques sont optimisées pour la fluorescence et la luminescence dans les applications de culture cellulaire et microscopiques.
Les plaques aux structures supérieures blanches ou noires en polystyrène et fonds en polymère ou de type lamelle en verre associent la transparence optique du polystyrène vierge cristallin à une surface idéale pour une vaste gamme d’applications HTS.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Disponibles en noir pour les études de fluorescence ou en blanc pour les dosages par luminescence et fluorescence ; les deux versions ont un fond transparent.
  • Plaque de base en polymère
  • Plage de travail, 50 à 200 μl / puits
  • Code-barres personnalisé disponible
  • Fabrication aseptique
Informations relatives à la commande :
Les réf. 152040, 152036, 152028 et 152037 sont fabriquées dans un environnement propre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Polystyrène
50 à 200 μl
20/boîte
20
Poly-D-lysine
96
8 × 12
5/sachet, 20/boîte
Plat
400 μl
Base en polymère optique
5
Noir
Fabrication aseptique
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Nunc™
Code-barres personnalisés disponibles
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque noire / à fond transparent à 96 puits, surface revêtue de poly-D-lysine, lot de 5 > Microplaque noire 96 puits à fond optique
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.