Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter modifiées Neurostrade; série 7000 avec aiguille à connecteur moleté
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
Marque: Hamilton™ 65459-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
- Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
- Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
- L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
- La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable | |
30 G | |
0,008 in | |
0,012 in | |
0,206 mm | |
0,312 mm | |
Adaptateur Neurostrade;, deux manchons ajustables pour aiguilles (un avec butée et l’autre sans) | |
1 in | |
Microliter | |
239°F | |
50°F | |
3 | |
Chaque | |
Arrondi |
Verre borosilicaté (cylindre), Fil de tungstène (piston) | |
0,008 in | |
0,20 mm | |
0,308 in | |
7,82 mm | |
Injections animales contrôlées | |
1 in | |
0 à 20 mm | |
6000 psig (413,7 bars) | |
115°C | |
7002 KH | |
10°C | |
2,0 μl | |
Connecteur moleté |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Seringues Microliter modifiées Neurostrade; série 7000 avec aiguille à connecteur moleté > Modèle 7002 KH ; volume : 2 mu;l ; numéro de pointe d’aiguille : 3
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu