Learn More
Corning™ Microplaque BioCoat™ à fond plat, traitée à la poly-L-lysine, à 96 puits
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10043830
Click to view available options
Conditionnement:
5/boîte
50/boîte
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10043830
Marque: Corning™ 354640
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur : Noir, fond transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des composés synthétiques qui améliorent l’adhérence des cellules et l’absorption des protéines en modifiant les charges de surface sur le substrat de culture. En plus de promouvoir l’adhérence des cellules, les traitements de surface à la poly-lysine encouragent l’excroissance des neurites et améliorent la survie de nombreuses cellules primaires du système nerveux central dans la culture. La PDL et la PLL étant des molécules synthétiques, elles ne stimulent pas l’activité biologique dans les cellules cultivées sur ces molécules et n’introduisent donc pas les impuretés transportées par les polymères naturels.
Applications :
  • Adhérence et distribution d’une variété de types de cellules
  • Différenciation cellulaire et excroissance des neurites
  • Fixation de lignées cellulaires transfectées exigeantes
  • Meilleure survie des neurones primaires en culture
  • Culture sans sérum ou à sérum réduit
Source
  • PDL, synthétique (poids moléculaire de 75-150 kD)
  • PLL, synthétique (poids moléculaire de 30-70 kD)
Contrôle de la qualité
  • Testée pour sa capacité à promouvoir la forte adhérence des cellules RCG
  • Tests ayant révélé l’absence de bactéries et champignons
Stockage
  • 4°C à 30°C dans des conditions sèches.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Certifications/Conformité ANSI, SBS
    Format Étalon
    Couvercle Avec couvercle
    Contenu et stockage 4°C à 30°C
    Array 8 x 12
    Conditionnement 5/boîte
    Couleur Noir, Fond transparent
    Matériau Polystyrène
    Nbre de puits 96
    Stérilité Stérile
    Traitement de surface Traitement à la poly-D lysine
    Type de puits Rond
    À utiliser avec (application) Améliore l’adhérence et la distribution d’une large variété de types de cellules, la différenciation cellulaire et l’excroissance des neurites, la fixation des lignées cellulaires transfectées exigeantes et favorise la survie des neurones primaires en culture, en culture sans sérum ou en culture avec réduction de sérum
    Nbre par carton 5/Carton
    Nb par paquet 5/paquet
    Quantité 5/Carton
    Source Poly-D-lysine
    Couleur du puits Transparent