Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter Neurostrade; série 700 avec aiguille amovible
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
Marque: Hamilton™ 65460-03
Description
- La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
- Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
- Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
- L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
- La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable | |
0,014 in | |
0,108 mm | |
0,260 in | |
6,6 mm | |
Injections animales contrôlées | |
Microliter | |
239°F | |
50°F | |
5 μl |
33 G | |
0,004 in | |
0,008 in | |
0,343 mm | |
0,210 mm | |
0 à 20 mm | |
2000 psig (137,9 bars) | |
115°C | |
4 |