Learn More
Corning™ Microplaque à fond plat traitée à la Poly-L-lysine à 96 puits
GREENER_CHOICE
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
Marque:  Corning™ 3842
Code produit. 11379514
  • 2028.27€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
0,32 cm2
Noir, Fond transparent
96
Stérile
Plat
100/carton
Transparent
Avec couvercle
8 x 12
PS
75 à 200 μl
Traité à la Poly-D lysine
Transition simplifiée vers un système d’automatisation et des lecteurs existants, réduction de l’évaporation du contenu des puits, amélioration de l’adhérence cellulaire, diaphonie réduite, faible fluorescence de fond et dispersion de lumière minimale
20/boîte
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Corning™ Microplaque à fond plat traitée à la Poly-L-lysine à 96 puits > Noir et transparent ; Standard, avec couvercle ; Oui ; Poly-D-lysine ; Plat