Learn More
Corning™ Plaque à puits multiples Transwell™ avec inserts de membrane en polyester perméable
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 mu;m
Description:
12 inserts dans une plaque à 12 puits
12 inserts dans une plaque à 24 puits
6 inserts dans une plaque à 6 puits
Surface de culture:
0.33 cm2
1,12cmsup2/sup
4,67 cm2
Diamètre (métrique) externe:
6,5mm
12 mm
24 mm
24 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Description
- Idéale pour les études de transport, la chimiotaxie, la co-culture et les études de pathogénèse microbienne
- La membrane fine et la structure à pores droits assurent un transport et une migration cellulaire réguliers
- L’insert à centrage automatique empêche le milieu de s’infiltrer entre l’insert et le puits extérieur
- Plaque : PS vierge
- Membrane : PET
Spécification
Spécification
| Description | 12 inserts dans une plaque à 24 puits |
| Surface de culture | 0.33 cm2 |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) du puits | 0,6 ml |
| Densité des pores | 4x10(6) |
| Porosité | 0,4 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,5mm |
| Quantité | Conditionnement de 12 inserts dans une plaque à 24 puits, 4 plaques par boîte |
| Nbre par carton | 48 inserts, 4 plaques/boîte |
| Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
| Afficher plus |