Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, ≥98 % Code produit.: 11448386
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, ≥98 %
Code produit. 11448386
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11448386
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15409.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
La N-acétyl-L-cystéine (acétylcystéine, numéro CAS 616-91-1) est un produit de l’amino-acide L-cystéine.
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum.N-Acetyl-L-cysteine is used in the liquefaction and decontamination of sputum during the preparation for recovery of mycobacterium, which is called as Petroff's method. It shows antiviral activity against the influenza A viruses. It is used in the treatment of interstitial lung disease to prevent disease progression. It is an antioxidant, dietary supplement and protects liver. Further, it forms complexes with palladium, thereby it dissolves in water and remove palladium from drugs. Further, it is used in the treatment of paracetamol overdose. In addition to this, it is involved in the treatment of autism, Alzheimer's disease, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, and specific drug addictions like cocaine and cannabis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, le diméthylsulfoxyde, l’alcool isopropylique chaud, l’acétate de méthyle et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux lourds, les sels de métaux lourds, le caoutchouc, l’oxygène et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-91-1
Formule moléculaire C5H9NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 163.191
Numéro MDL MFCD00004880
Clé InChI PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Synonyme n-acetyl-l-cysteine, acetylcysteine, n-acetylcysteine, mercapturic acid, acetadote, l-acetylcysteine, broncholysin, fluimucil, mucomyst, fluprowitAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12035
ChEBI CHEBI:28939
Nom IUPAC acide (2R)-2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
SMILES CC(=O)NC(CS)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-cysteine
Point de fusion 108°C to 111°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Beilstein 1724426
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,methanol,dimethyl sulfoxide,hot isopropyl alcohol,methyl acetate and ethyl acetate. Insoluble in chloroform and ether.
Quantité 100 g
Poids de la formule 163.2
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM27L020 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA15409.36,A15409.14,A15409.22
Numéro de lotZ17K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog NumberA15409.14,A15409.36,A15409.22
Numéro de lotM20L026 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2025 Catalog NumberA15409.14,A15409.36,A15409.22
Numéro de lot10252847 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/10/2024 Catalog NumberA15409.14,A15409.36,A15409.22
Numéro de lotW06K031 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/09/2024 Catalog NumberA15409.14,A15409.36,A15409.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, ≥98 % >