Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 98+ % Code produit.: 11488643
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 98+ %
Code produit. 11488643
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Code produit. 11488643
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10435.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Cysteine is used as a precursor in food, pharmaceutical and personal care products. It is actively involved in the production of flavors such as meat flavor obtained by reacting with sugars. Also used for the cleavage of disulfide bonds in the hair's keratin. It plays an important role as a key raw material for the manufacture of N-acetyl-L-cysteine, S-carboxymethyl-L-cysteine and L-cysteine base. Its derivative, N-acetyl-L-cysteine is used as a dietary supplement. It acts as an antidote to acetaminophen overdose and prevents liver failure. It protects nerves from oxidation and thereby prevents illnesses like Alzheimer's and Parkinson's. Being an essential amino acid, it used as animal feed especially for sheep, which is responsible the growth of wool.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-cystéine est utilisée comme précurseur dans les produits alimentaires, pharmaceutiques et de soins personnels. Il participe activement à la production d’arômes tels que les arômes de viande obtenus par réaction avec des sucres. Également utilisé pour le clivage des ponts disulfures dans la kératine du cheveu. Il joue un rôle important en tant que matière première clé pour la fabrication de la N-acétyl-L-cystéine, de la S-carboxyméthyl-L-cystéine et de base de la L-cystéine. Son dérivé, la N-acétyl-L-cystéine, est utilisé comme complément alimentaire. Il agit comme un antidote en cas le surdosage d’acétaminophène et prévient l’insuffisance hépatique. Il protège les nerfs de l’oxydation et prévient ainsi les maladies comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson. En tant qu’acide aminé essentiel, il est utilisé comme aliment pour animaux, en particulier chez les ovins, qui en ont besoin pour la croissance de leur toison destinée à la production de laine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et l’ammoniac aqueux. Insoluble dans l’éther, l’acétone, l’acétate d’éthyle, le benzène, le disulfure de carbone et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-90-4
Formule moléculaire C3H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 121.154
Numéro MDL MFCD00064306
Clé InChI XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-cysteine, cysteine, cystein, half-cystine, r-cysteine, thioserine, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, l-+-cysteine, l-cystein, 2r-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid
CID PubChem 5862
ChEBI CHEBI:17561
Nom IUPAC Acide (2R)-2-amino-3-sulfanylpropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Cysteine
Point de fusion ∽220°C (decomposition)
Beilstein 1721408
Merck Index 14,2781
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetic acid and aqueous ammonia. Insoluble in ether,acetone,ethyl acetate,benzene,carbon disulfide and carbon tetrachloride
Quantité 50 g
Poids de la formule 121.16
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté ≥98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26K030 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/10/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Numéro de lot10242432 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Numéro de lotS28K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Numéro de lotP07K033 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Numéro de lotX03J024 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA10435.0B,A10435.18,A10435.30
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-cystéine, 98+ % >