Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’ADN SYBR™ Safe
GREENER_CHOICE
Coloration hautement sensible pour la visualisation de l’ADN en gels d’agarose ou d’acrylamide
Marque:  Invitrogen™ S33102
87.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10328162
  • 131.00€ / 400µL
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Includes: Fourni sous la forme d’un concentrat de 10 000X dans le DMSO.
Description
Description
Le colorant SYBR Safe a été spécialement formulé pour remplacer le bromure d’éthidium en présentant moins de dangers. Il peut recourir à la lumière bleue ou à l’excitation UV.
  • Réduit l’exposition au bromure d’éthidium hautement mutagène et au rayonnement UV nocif
  • Augmente la sensibilité en réduisant la fluorescence du bruit de fond non spécifique
  • À utiliser à la place du bromure d’éthidium pour toutes les applications de coloration, dont la coloration d’ARN
  • Moins dangereux
Une meilleure coloration d’ADN La coloration de gel d’ADN SYBR Safe est un meilleur réactif de coloration d’acide nucléique pour les applications de biologie moléculaire. Plus sûr que le bromure d’éthidium Le gel de coloration d’ADN SYBR Safe a été spécialement formulé et évalué dans une série de tests de toxicité, dont les résultats indiquent qu’il est moins mutagène et plus sûr que le bromure d’éthidium. Un laboratoire indépendant a révélé que la mutagénicité du colorant SYBR Safe était inférieure à celle du bromure d’éthidium dans le test d’Ames. Réduire encore le risque d’exposition en utilisant l’éclairage à la lumière bleue visible avec la coloration SYBR Safe plutôt qu’un éclairage UV, en particulier lors de l’exécution de protocoles à forte intensité d’exposition comme la découpe de bandes dans le gel.
Excellente sensibilité La coloration SYBR Safe offre une excellente sensibilité dans les applications de visualisation et de documentation des acides nucléiques avec excitation aux UV ou à la lumière bleue. Lorsqu’il est lié aux acides nucléiques, le colorant vert fluorescent SYBR Safe affiche un maximum d’excitation de la fluorescence de ∽280 et ∽502 nm, ainsi qu’un maximum d’émission de la fluorescence de ∽530 nm. De plus, lorsqu’elle est utilisée avec l’éclairage à la lumière bleue, la coloration SYBR Safe présente une fluorescence de fond moindre qu’avec des gels colorés au bromure d’éthidium éclairé à la lumière UV.
Facile à utiliser La coloration SYBR Safe est fournie sous la forme d’un concentrat 10 000X dans le DMSO qui peut être utilisé comme une solution de bromure d’éthidium. Le colorant SYBR Safe peut également être mélangé au gel d’agarose à des fins de coloration pendant l’électrophorèse ou le gel peut être incubé dans une solution de colorant SYBR Safe après l’électrophorèse.
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO
Conserver à température ambiante dans le récipient d’origine.
Fluorescence
Coloration sur gel d’ADN
400 μl
ADN
Détection sur gel
SYBR Safe
Moins de risques
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3039267 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberS33102
Numéro de lot3051044 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberS33102
Numéro de lot3079885 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberS33102
Numéro de lot3016243 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog NumberS33102
Numéro de lot2476448 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberS33102
Nom du produit
Invitrogen™ Coloration de gel d’ADN SYBR™ Safe > 400 μl