Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus, 10 à 250 kDa
Mélange de 9 protéines colorées en bleu, orange et vert (entre 10 et 250 kDa) à utiliser comme étalons dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Marque:  Thermo Scientific™ 26619
135.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11832124
  • 178.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
9
Oui
3 couleurs : bleu, orange, vert
250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
2 x 250 μl
Transfert Western, SDS-PAGE
Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm)
Échelle de protéines
10 à 250 kDa
Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
PageRuler™
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2873341 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number26619,26619_LITL18 PROMO
Numéro de lot2792499 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number26619,26619_LITL18 PROMO
Numéro de lot2797478 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number26619,26619_LITL18 PROMO
Numéro de lot2813239 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number26619,26619_LITL18 PROMO
Numéro de lot2813537 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number26619,26619_LITL18 PROMO
Nom du produit
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus, 10 à 250 kDa > 2 x 250 μl