Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, ≥98 %
Description
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum.N-Acetyl-L-cysteine is used in the liquefaction and decontamination of sputum during the preparation for recovery of mycobacterium, which is called as Petroff's method. It shows antiviral activity against the influenza A viruses. It is used in the treatment of interstitial lung disease to prevent disease progression. It is an antioxidant, dietary supplement and protects liver. Further, it forms complexes with palladium, thereby it dissolves in water and remove palladium from drugs. Further, it is used in the treatment of paracetamol overdose. In addition to this, it is involved in the treatment of autism, Alzheimer's disease, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive-compulsive disorder, schizophrenia, and specific drug addictions like cocaine and cannabis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le méthanol, le diméthylsulfoxyde, l’alcool isopropylique chaud, l’acétate de méthyle et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans le chloroforme et l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux lourds, les sels de métaux lourds, le caoutchouc, l’oxygène et les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-cysteine |
Point de fusion | 108°C to 111°C |
Plage de pourcentage du dosage | ≥98% |
Beilstein | 1724426 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol,methanol,dimethyl sulfoxide,hot isopropyl alcohol,methyl acetate and ethyl acetate. Insoluble in chloroform and ether. |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 163.2 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M27L020 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | A15409.36,A15409.14,A15409.22 |
Z17K013 | Certificat d’analyse | 23/01/2025 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
M20L026 | Certificat d’analyse | 22/01/2025 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
10252847 | Certificat d’analyse | 28/10/2024 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
W06K031 | Certificat d’analyse | 18/09/2024 | A15409.14,A15409.36,A15409.22 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%