Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Acetyl-L-cysteine |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 109.0°C to 111.0°C |
Couleur | Blanc |
Résidus d’allumage | 0.5% max. |
Perte à la dessiccation | 0.5% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468472 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 160280010,160282500,160280500,160280250 |
A0467557 | Certificat d’analyse | 11/11/2024 | 160280010,160282500,160280500,160280250 |
A0448874 | Certificat d’analyse | 14/06/2024 | 160280010,160282500,160280500,160280250 |
A0444149 | Certificat d’analyse | 11/01/2024 | 160280010,160282500,160280500,160280250 |
A0457931 | Certificat d’analyse | 23/11/2023 | 160280010,160282500,160280500,160280250 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-Acetyl-L-cysteine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-L-cystéine, 98 % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu