Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-arginine, 98+ % Code produit.: 11412388
Thermo Scientific Chemicals L-arginine, 98+ %
Code produit. 11412388
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11412388
Marque: Thermo Scientific Chemicals A15738.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Arginine est utilisée pour les conditions du cœur et des vaisseaux sanguins, notamment l’insuffisance cardiaque congestive (CHF), les douleurs thoraciques, l’hypertension artérielle et les coronaropathies. Elle joue un rôle vital dans le traitement des maladies cardiovasculaires, car elle est antiatherogène, anti-ischémique, antiplaquettaire et antithrombotique. Elle agit comme stimulant de croissance et est impliquée dans le traitement de la dysfonction érectile chez les hommes. Il s’agit d’un ingrédient important des dentifrices qui fournit un soulagement efficace des dents sensibles.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’éther diéthylique
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine
Point de fusion 226°C (décomposition)
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Beilstein 1725413
Merck Index 14,780
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Nom IUPAC 2-amino-5-[(diaminométhylidène)amino]acide pentanoïque
Quantité 500 g
Poids de la formule 174.2
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0457934 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numéro de lotA0450359 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numéro de lotN14J069 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numéro de lotS06J008 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
Numéro de lotN14J067 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Arginine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: L-arginine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-arginine, 98+ % >