Learn More
L(+)-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10284030
L(+)-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10284030
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10284030
Marque: Thermo Scientific Acros 104995000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Arginine
Note relative au nom 98+%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique +25.8° to +28.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl) on dried substance
Sulfate 300ppm max.
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 500 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467562 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number104991000,104995000,104990100,104990025
Numéro de lotA0460384 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
Numéro de lotA0460228 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/02/2024 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
Numéro de lotA0457934 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
Numéro de lotA0450359 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number104991000,104990100,104995000,104990025
compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Arginine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L(+)-arginine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >