Learn More
L-arginine, 99 %, MP Biomedicals™ Code produit.: 11323929
L-arginine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11323929 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Code produit. 11323929
Marque: MP Biomedicals 0210073691
Identifiants chimiques
CAS 74-79-3
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00002635
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-arginine, arginine, l-+-arginine, l-arg, l +-arginine, s-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, h-arg-oh, arginina, arginine, l
CID PubChem 6322
ChEBI CHEBI:16467
SMILES NC(CCCN=C(N)N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine free base
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5-(diaminométhylidèneamino) pentanoïque
Quantité 1 kg
Poids de la formule 174.2
Forme physique Poudre
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
L-arginine, 99 %, MP Biomedicals™ >