Learn More
L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11439512
L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439512
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11439512
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10199.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Proline is used as asymmetric catalysts in organic synthesis and asymmetric aldol cyclization. It is involved in the Michael addition of dimethyl malonate to alfa-beta-unsaturated aldehydes. It is a precursor of hydroxyproline in collagen. It is an active component of collagen and involved in the proper functioning of joints and tendons. It finds uses in pharmaceutical, biotechnological applications due to its osmoprotectant property. Further, it is used with ninhydrin in the chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-proline est utilisée comme catalyseur asymétrique en synthèse organique et pour la cyclisation asymétrique aldolique. Elle est impliquée dans la réaction d’addition de Michael avec ajout de malonate de diméthyle à des aldéhydes alpha-bêta-insaturés. C’est un précurseur de l’hydroxyproline dans le collagène. C’est un composant actif du collagène et elle participe au bon fonctionnement des articulations et des tendons. Elle est employée dans des applications pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de ses propriétés osmoprotectrices. De plus, elle s’utilise avec la ninhydrine en chromatographie.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol. Insoluble dans l’éther, le butanol et l’isopropanol.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-85-3
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.13
Numéro MDL MFCD00064318
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
CID PubChem 145742
ChEBI CHEBI:17203
Nom IUPAC pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Proline
Point de fusion ∽225°C (decomposition)
Beilstein 80810
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol. Insoluble in ether,butanol and isopropanol.
Densité 1.36
Quantité 25 g
Poids de la formule 115.13
Sensibilité Hygroscopic
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462195 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10199.14,A10199.36,A10199.22
Numéro de lot10206760 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog NumberA10199.14,A10199.36,A10199.22
Numéro de lot10231463 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2023 Catalog NumberA10199.14,A10199.36,A10199.22
Numéro de lot10247896 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/09/2023 Catalog NumberA10199.14,A10199.36,A10199.22
Numéro de lot10244506 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2022 Catalog NumberA10199.14,A10199.36,A10199.22
Nom du produit
L-proline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >