Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-arginine, 98 % Code produit.: 11467766
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-arginine, 98 %
Code produit. 11467766
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11467766
Marque: Thermo Scientific Chemicals A14730.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le monochlorhydrate de L-arginine (chlorhydrate de L-arginine ou HCl d’arginine, numéro CAS 1119-34-2) est le sel de l’arginine d’acide aminé essentielle.
L-Arginine monohydrochloride is a precursor of nitric oxide synthesis that induces vasodilation, there by relaxing blood vessels. It is an important intermediate in the urea cycle and involved in the detoxification of nitrogenous wastes. It is commonly used in cell culture media and drug development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool chaud.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-34-2
Formule moléculaire C6H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.662
Numéro MDL MFCD00064550
Clé InChI KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-arginine hydrochloride, arginine hydrochloride, l-arginine hcl, l-arginine monohydrochloride, h-arg-oh.hcl, r-gene, arginine monohydrochloride, argamine, l-arginine, monohydrochloride, unii-f7lth1e20yAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 66250
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-5(diaminométhylidèneamino)pentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arginine monohydrochloride
Point de fusion 216°C (decomposition)
Beilstein 3631658
Merck Index 14,780
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in hot alcohol.
Densité 1.42
Quantité 500 g
Poids de la formule 210.67
Rotation optique +22° (c=5 in 5N HCl)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249981 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Numéro de lot10247860 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2023 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Numéro de lot10241486 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2022 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Numéro de lot10238574 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Numéro de lot10234716 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14730.22,A14730.36,A14730.0E
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L-arginine, 98 % >