Learn More
Klebsiella aerogenes K15 Monoclonal Antibody (ZX3.1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA518038
Codice prodotto. 15334311
  • 554.00€ / 100µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This antibody reacts with Klebsiella aerogenes serotype 15.
Klebsiella are non-motile, rod-shaped, aerobic bacteria that possess a prominent polysaccharide capsule. Some of these bacteria produce an extracellular toxic complex that has been shown to be "e;lethal for and produce extensive lung pathology in mice"e;. It is composed of 63% capsular polysaccharide, 30% lipopolysaccharide, and 7% protein; when introduced to experimental animals in sublethal doses, the animals built up immunization due to antibody production. Klebsiella pneumoniae is one of the most common Gram-negative bacteria seen by physicians worldwide. Pneumonias that are caused by Klebsiella pneumoniae are difficult to control; mortality rates have even been reported as up to 50% after antibiotic treatment. Nitrogen metabolism in Klebsiella aerogenes has also been studied throroughly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Klebsiella aerogenes K15
Monoclonal
0.4 mg/mL
PBS with 10mM sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Bacteria
Antibody
IgG3
ELISA
ZX3.1
Unconjugated
k aerogenes; K. aerogenes
LPS membrane extract from K.aerogenes
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Klebsiella aerogenes K15 Monoclonal Antibody (ZX3.1), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato