Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portatives et compactes
Code produit. 12862979
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12862979
Marque: UVP 34003401
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W.
  • À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W
Spécification
Source lumineuse UV-A
Tension 230 V
Puissance en watts 6 W
Wavelength 365 nm
Diamètre (impériale) 0,62 in
Diamètre (métrique) 15,8 mm
À utiliser avec (équipement) Lampe à UV de la série EL, lampe 3UV™, lampe à UV rechargeable UVSL-26P, lampe à UV portative et négatoscopes à UV de taille moyenne
Longueur (impériale) 9 po
Longueur (métrique) 228,6 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Tube pour lampe à UV