Learn More
UVP Tubes de rechange pour lampes UV portatives et compactes
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Puissance en watts:
4 W
6 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec les lampes UV 4 W et 6 W
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | UV-A |
| Tension | 230 V |
| Puissance en watts | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diamètre (impériale) | 0,62 in |
| Diamètre (métrique) | 15,8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lampe à UV série EL, lampe 3UV™, lampe à UV compacte UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW et négatoscopes à UV de taille moyenne |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 134,8 mm |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Afficher plus |