Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™
Mélange d’enzymes offrant une grande efficacité de recombinaison
Marque:  Invitrogen™ 11791019
592.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10694223
  • 904.00€ / 20 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
Description
Description
Le mélange d’enzymes Gateway LR Clonase contient une combinaison exclusive d’enzymes d’intégrase (Int), de facteur d’hébergement d’intégration (IHF) et d’excisionase (Xis) venant catalyser la recombinaison in vitro entre un clone d’entrée (contenant un gêne d’intérêt flanqué par des sites attL) et un vecteur de destination (contenant des sites attR) de façon à générer votre clone d’expression.
  • Spécialement optimisé pour le clonage de fragments simples et multiples
  • Se présente sous la forme d’un mélange unique et optimisé d’enzyme et de tampon de réaction, garantissant la stabilité enzymatique. La simplicité de son processus de pipetage pour le clonage de fragments simples et multiples en fait un produit simple à utiliser
Clonage, clonage Gateway, recombinaison Gateway
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tous les kits d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ comprennent une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Conserver l’enzyme LR Clonase™ à -80°C ; les mélanges d’enzymes LR Clonase™ II ou II Plus à -20°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
LR Clonase
20 réactions
Clonase™, Gateway™
Glace carbonique
Tampon de réaction
Mélange enzymatique LR Clonase
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3051197 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11791019
Numéro de lot2473604 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791019
Numéro de lot2525184 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791019
Numéro de lot2547002 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791019
Numéro de lot2558146 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11791019
Nom du produit
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ LR Clonase™ > 20 réactions